2-Fluor-5-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14649.09
A14649.18
A14649.09EA
43.6
EUR
A14649.09
A14649.18
2-Fluor-5-nitrotoluol ≥98%
2-Fluor-5-nitrotoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 455-88-9
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 98-101°/13mm
Beilstein Reference: 1940341
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007284
Formel:
C₇H₆FNO₂ Siedepunkt: 98…101 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 37…40 °C Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007284 CAS-Nummer: 455-88-9 EINECS: 207-251-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...