2-Brom-5-nitrothiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14701.06
A14701.14
A14701.06EA
72.2
EUR
A14701.06
A14701.14
2-Brom-5-nitrothiazol ≥98%
2-Bromo-5-nitrothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 3034-48-8
Molecular Formula: C3HBrN2O2S
Formula Weight: 209.03
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 4856
Formel:
C₃HBrN₂O₂S Molecular Weight: 209.02 g/mol Schmelzpunkt: 85…90 °C Dichte: 2.295 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005317 CAS-Nummer: 3034-48-8 EINECS: 221-226-8 |