Hexanophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14712.06
A14712.14
A14712.22
A14712.06EA
27.2
EUR
A14712.06
A14712.14
A14712.22
Hexanophenon ≥98%
Hexanophenon
Purity: 98%
CAS No.: 942-92-7
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₆O Siedepunkt: 265 °C Schmelzpunkt: 25…27 °C Dichte: 0,950 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009512 CAS-Nummer: 942-92-7 EINECS: 213-394-6 |