1,2-Dibrombenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A14765.14 A14765.18 A14765.22 A14765.30
A14765.14EA 78.4 EUR
A14765.14 A14765.18 A14765.22 A14765.30
1,2-Dibrombenzol ≥98%
1,2-Dibrombenzol

Purity: 98% CAS No.: 583-53-9 Molecular Formula: C6H4Br2 Formula Weight: 235.91 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.6110 Odour: Strong Melting Point: 4-6° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 970241 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000057

Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 224…226 °C
Schmelzpunkt: 4…6 °C
Dichte: 1,985
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000057
CAS-Nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR