2,2'-Biphenyldiol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)benzol, 2,2'-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol

A14800.14 A14800.22 A14800.36
A14800.14EA 23 EUR
A14800.14 A14800.22 A14800.36
2,2'-Biphenyldiol ≥99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl

Purity: 99% CAS No.: 1806-29-7 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Flash Point: 154°(309°F) Melting Point: 107-111° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 1638363 MDL No.: MFCD00002210

Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 314…316 °C
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Dichte: 1.34
Flammpunkt: 154 °C (309 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002210
CAS-Nummer: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR