5-Brom-2-furancarbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14840.18
A14840.30
A14840.18EA
62.1
EUR
A14840.18
A14840.30
5-Brom-2-furancarbonsäure ≥99%
5-Bromo-2-furoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 585-70-6
Molecular Formula: C5H3BrO3
Formula Weight: 190.99
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 118354
Formel:
C₅H₃BrO₃ Schmelzpunkt: 188…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003239 CAS-Nummer: 585-70-6 EINECS: 209-559-7 |