Hydrochinonmonomethylether ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
AB117737.0250
A14845.0BEA
112
EUR
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
ABCRAB117737.0250
Hydrochinonmonomethylether ≥98%
Hydrochinonmonomethylether
Purity: 98+%
CAS No.: 150-76-5
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 243-246°
Beilstein Reference: 507924
MDL No.: MFCD00002332
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 243…246 °C Schmelzpunkt: 55…58 °C Dichte: 1,550 Flammpunkt: 132 °C (269 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002332 CAS-Nummer: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |