4-Brom-2,6-dichloranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14884.14
A14884.22
A14884.14EA
61.2
EUR
A14884.14
A14884.22
4-Brom-2,6-dichloranilin ≥98%
4-Brom-2,6-dichloranilin
Purity: 98%
CAS No.: 697-88-1
Molecular Formula: C6H4BrCl2N
Formula Weight: 240.92
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2089687
Formel:
C₆H₄BrCl₂N Molecular Weight: 240.91 g/mol Siedepunkt: 290 Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025162 CAS-Nummer: 697-88-1 EINECS: 211-809-5 |