Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
A1491.0010EA 204 EUR
A1491.0010 A1491.0005
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Molecular Weight: 422,363 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8