Gentamicinsulfat
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Gentamicin Sulfatsalz
A1492.0005 A1492.0025
A1492.0005EA 38.3 EUR
A1492.0005 A1492.0025
Gentamicinsulfat
Gentamicinsulfat
Schmelzpunkt: 218…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403