Kaliumtetraoxalat Dihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14933.30 A14933.0I A14933.0B
A14933.30EA 35.5 EUR
A14933.30 A14933.0I A14933.0B
Kaliumtetraoxalat Dihydrat ≥98%
Kaliumtetraoxalat Dihydrat
Purity: 98+% CAS No.: 6100-20-5 Molecular Formula: KH3(C2O4)2.2H2O Formula Weight: 254.19 (218.16anhy) Merck Reference: 14,7689 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150443
Formel: C₄H₃KO₈·2H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150443
CAS-Nummer: 6100-20-5
EINECS: 204-874-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7689