Calciumacetat xHydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
A14947.0EEA
232
EUR
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
Calciumacetat xHydrat ≥99%
Calciumacetat xHydrat
Purity: 99%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: C4H6O4Ca
Formula Weight: 158.17(anhy)
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 1,5 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150019 CAS-Nummer: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 Merck Index: 14,1646 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...