α,α,α-Trifluor-o-toluonitril ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäurenitril, o-(Trifluormethyl)benzonitril, 2-Cyanbenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)benzonitril

A14951.06 A14951.09
A14951.06EA 39 EUR
A14951.06 A14951.09
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril ≥97%
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril

Purity: 97% CAS No.: 447-60-9 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4632 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 2048152 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001791

Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 204…206 °C
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,294
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001791
CAS-Nummer: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR