7-Amino-4-methylcumarin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyron, AMC

A15017.03 A15017.06 A15017.MD
A15017.03EA 111 EUR
A15017.03 A15017.06 A15017.MD
7-Amino-4-methylcumarin 98%
7-Amino-4-methylcumarin

Purity: 98% CAS No.: 26093-31-2 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 225-228° Beilstein Reference: 142231

Formel: C₁₀H₉NO₂
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 225…228 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR