Ethylamin ≥70%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 74.2 EUR
A15022.0F A15022.AP
Ethylamin ≥70%
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
Siedepunkt: ∼38 °C
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 0,803
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3762

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR