4-Amino-2,6-dichlorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichlor-4-pyridylamin, 2,6-Dichlorpyridin-4-amin
A15030.06
A15030.06EA
121
EUR
A15030.06
4-Amino-2,6-dichlorpyridin ≥98%
4-Amino-2,6-dichlorpyridin
Purity: 98+%
CAS No.: 2587-02-2
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Odour: Unpleasant
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 114351
MDL No.: MFCD00052832
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052832 CAS-Nummer: 2587-02-2 |