Pivalinsäurechlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethylpropansäurechlorid, Pivaloylchlorid, Trimethylessigsäurechlorid, 2,2-Dimethylpropionsäurechlorid, Neopentansäurechlorid

A15051.AE A15051.0F A15051.AP
A15051.AEEA 26.8 EUR
A15051.AE A15051.0F A15051.AP
Pivalinsäurechlorid ≥98%
Pivalinsäurechlorid

Purity: 98+% CAS No.: 3282-30-2 Molecular Formula: (CH3)3CCOCl Formula Weight: 120.58 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Pungent Melting Point: -57° Boiling Point: 105-106° Beilstein Reference: 385668 UN No.: 2438 MDL No.: MFCD00000709

Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120.58 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0.985
Flammpunkt: 8 °C (46 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000709
CAS-Nummer: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
UN: 2438
ADR: 6.1 I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR