N-Ethylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Ethyl-N-phenylamine
A15060.0F
A15060.0FEA
117
EUR
A15060.0F
N-Ethylanilin ≥97%
N-Ethylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 103-69-5
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Odourless
Melting Point: -64°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 507468
Merck Reference: 14,3764
UN No.: 2272
MDL No.: MFCD00009025
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 204…205 °C Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0,961 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009025 CAS-Nummer: 103-69-5 EINECS: 203-135-5 UN: 2272 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3764 |