Phthalonitril ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A15071.0B A15071.22 A15071.30
A15071.0BEA 100 EUR
A15071.0B A15071.22 A15071.30
Phthalonitril ≥98%
Phthalonitril

Purity: 98% CAS No.: 91-15-6 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 162°(323°F) Melting Point: 139-141° Beilstein Reference: 775028 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001771

Formel: C₈H₄N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 162 °C (323 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001771
CAS-Nummer: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR