α,3-Dibromtoluol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene

A15075.09 A15075.18 A15075.30
A15075.09EA 48.9 EUR
A15075.09 A15075.18 A15075.30
α,3-Dibromtoluol ≥99%
α,3-Dibromtoluol

Purity: 99% CAS No.: 823-78-9 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 128-130°/12mm Beilstein Reference: 2078683 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000176

Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 128…130 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Dichte: 1,560
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000176
CAS-Nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 1759
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR