2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dipivaloylmethan
A15118.22
A15118.22EA 516 EUR
A15118.22
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion ≥98%
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
Purity: 98% CAS No.: 1118-71-4 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4590 Boiling Point: 72-73°/6mm Beilstein Reference: 1447269 MDL No.: MFCD00008848
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molecular Weight: 184.28 g/mol
Siedepunkt: 72…73 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 0.889
Flammpunkt: 67 °C (152 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008848
CAS-Nummer: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable