EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

A15161.0B A15161.0I A15161.30
A15161.0BEA 94.4 EUR
A15161.0B A15161.0I A15161.30
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat

Purity: 99+% CAS No.: 6381-92-6 Molecular Formula: C10H14N2Na2O8.2H2O Formula Weight: 372.24 (336.22anhy) Melting Point: 248° dec. Beilstein Reference: 3900609

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 248 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR