2,5-Dimethylhexan ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A15221.06 A15221.14
A15221.06EA 86.7 EUR
A15221.06 A15221.14
2,5-Dimethylhexan ≥99%
2,5-Dimethylhexan

Purity: 99% CAS No.: 592-13-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 114.23 Flash Point: 26°(80°F) Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1696877 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008951

Formel: C₈H₁₈
Molecular Weight: 114.23 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0.694
Flammpunkt: 26 °C (80 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008951
CAS-Nummer: 592-13-2
EINECS: 209-745-8
UN: 3295
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR