Chloracetamid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Chloressigsäureamid

A15238.30 A15238.0B A15238.0I
A15238.30EA 33.5 EUR
A15238.30 A15238.0B A15238.0I
Chloracetamid ≥98%
Chloracetamid

Purity: 98+% CAS No.: 79-07-2 Molecular Formula: ClCH2CONH2 Formula Weight: 93.51 Flash Point: 170°(338°F) Odour: Weak Boiling Point: 220° dec. Beilstein Reference: 878191 Merck Reference: 14,2110 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008027

Formel: C₂H₄ClNO
Molecular Weight: 93.51 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C (338 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008027
CAS-Nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02127

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR