2-Phenylethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15241.0B A15241.0I A15241.30
A15241.0BEA 66.5 EUR
A15241.0B A15241.0I A15241.30
2-Phenylethanol ≥98%
2-Phenylethanol
Purity: 98+% CAS No.: 60-12-8 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 101°(214°F) Physical Form: Liquid Density: 1.021 Refractive Index: 1.5330 Appearance: Colourless Melting Point: -27° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1905732 Merck Reference: 14,7224 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002886
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 219 °C
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1,021
Flammpunkt: 101 °C (214 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002886
CAS-Nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7224