3-Nitrophenol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: m-Nitrophenol

A15312.09
A15312.09EA 38.1 EUR
A15312.09
3-Nitrophenol ≥98%
3-Nitrophenol

Purity: 98+% CAS No.: 554-84-7 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 93-98° Boiling Point: 194°/70mm Beilstein Reference: 1907946 Merck Reference: 14,6619 UN No.: 1663 MDL No.: MFCD00007240

Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (70 mmHg)
Schmelzpunkt: 93…98 °C
Dichte: 1,490
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6619

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR