Bromtrimethylsilan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylsilylbromid, TMBS, Trimethylbromsilan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
A15334.09
A15334.18
A15334.30
A15334.09EA
41.4
EUR
A15334.09
A15334.18
A15334.30
Bromtrimethylsilan ≥97% stabilisiert
Bromtrimethylsilan
Stabilized with copper powder or silver wire
Purity: 97%
CAS No.: 2857-97-8
Molecular Formula: C3H9BrSi
Formula Weight: 153.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Acrid
Melting Point: -44°
Boiling Point: 78-80°
Beilstein Reference: 1731135
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000048
Formel:
C₃H₉BrSi Siedepunkt: 78…80 °C Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1,183 Flammpunkt: –3 °C (26 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000048 CAS-Nummer: 2857-97-8 EINECS: 220-672-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...