5-Fluorindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15346.03
A15346.06
A15346.14
A15346.03EA
55.2
EUR
A15346.03
A15346.06
A15346.14
5-Fluorindol ≥99%
5-Fluorindol
Purity: 99%
CAS No.: 399-52-0
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₆FN Siedepunkt: 85 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 42…47 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005671 CAS-Nummer: 399-52-0 EINECS: 206-917-4 |