1,4-Diethoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15385.14
A15385.14EA
39.1
EUR
A15385.14
1,4-Diethoxybenzol ≥98%
1,4-Diethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 122-95-2
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 245-248°
MDL No.: MFCD00015146
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Siedepunkt: 245…248 °C Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015146 CAS-Nummer: 122-95-2 EINECS: 204-585-5 |