Furil 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15386.14
A15386.14EA 318 EUR
A15386.14
Furil 98%
Furil
Purity: 98% CAS No.: 492-94-4 Molecular Formula: C10H6O4 Formula Weight: 190.15 Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 383882 MDL No.: MFCD00003241
Formel: C₁₀H₆O₄
Schmelzpunkt: 162…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003241
CAS-Nummer: 492-94-4
EINECS: 207-766-7