(4-Chlorphenoxy)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
A15389.14
A15389.14EA 67.8 EUR
A15389.14
(4-Chlorphenoxy)acetonitril ≥98%
(4-Chlorphenoxy)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 3598-13-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 45-49° Boiling Point: 149-150°/15mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00031535
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,60 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031535
CAS-Nummer: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III