1,8-Octandiol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

A15402.14 A15402.22 A15402.36
A15402.14EA 37.8 EUR
A15402.14 A15402.22 A15402.36
1,8-Octandiol ≥98%
1,8-Octandiol

Purity: 98+% CAS No.: 629-41-4 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 148°(298°F) Melting Point: 58-61° Boiling Point: 171-173°/20mm Beilstein Reference: 1633499 MDL No.: MFCD00002989

Formel: C₈H₁₈O₂
Siedepunkt: 171…173 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148 °C (298 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002989
CAS-Nummer: 629-41-4
EINECS: 211-090-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR