7-Methoxycumarin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15441.06 A15441.14 A15441.22
A15441.06EA 39.3 EUR
A15441.06 A15441.14 A15441.22
7-Methoxycumarin ≥98%
7-Methoxycumarin
Purity: 98+% CAS No.: 531-59-9 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 141728
Formel: C₁₀H₈O₃
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006876
CAS-Nummer: 531-59-9
EINECS: 208-513-3