Cyanursäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15447.0B
A15447.22
A15447.30
A15447.0BEA
111
EUR
A15447.0B
A15447.22
A15447.30
Cyanursäure ≥99%
Cyanursäure
Purity: 99%
CAS No.: 108-80-5
Molecular Formula: C3H3N3O3
Formula Weight: 129.08
Melting Point:
Formel:
C₃H₃N₃O₃ Schmelzpunkt: >360 °C Dichte: 2,5 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082990 CAS-Nummer: 108-80-5 EINECS: 203-618-0 Merck Index: 14,2698 |