Pentafluorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A15490.06 A15490.14 A15490.22
A15490.06EA 52.5 EUR
A15490.06 A15490.14 A15490.22
Pentafluorbenzaldehyd 98%
Pentafluorobenzaldehyde

Purity: 98+% CAS No.: 653-37-2 Molecular Formula: C7HF5O Formula Weight: 196.07 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 24-27° Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 1876550 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003303

Formel: C₇HF₅O
Siedepunkt: 164…166 °C
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1,630
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003303
CAS-Nummer: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR