3,5-Difluoranisol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Difluoro-5-methoxybenzene
A15497.14
A15497.14EA
153
EUR
A15497.14
3,5-Difluoranisol ≥97%
3,5-Difluoranisol
Purity: 97%
CAS No.: 93343-10-3
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 4966844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042560
Formel:
C₇H₆F₂O Molecular Weight: 144,12 g/mol Siedepunkt: 145…148 °C Dichte: 1,234 Flammpunkt: 43 °C (109 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042560 CAS-Nummer: 93343-10-3 UN: 1993 ADR: 3,III |