1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
A15510.0E
A15510.22
A15510.36
AB115290.0100
A15510.0EEA
271
EUR
A15510.0E
A15510.22
A15510.36
ABCRAB115290.0100
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin
Purity: 98%
CAS No.: 77-48-5
Molecular Formula: C5H6Br2N2O2
Formula Weight: 285.93
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 146024
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00003189
Formel:
C₅H₆Br₂N₂O₂ Schmelzpunkt: ∼ 198 °C (Zersetzung) Flammpunkt: 155 °C (311 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003189 CAS-Nummer: 77-48-5 EINECS: 201-030-9 ADR: 5.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...