4'-(Trifluormethyl)acetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
A15529.06 A15529.14
A15529.06EA 54.1 EUR
A15529.06 A15529.14
4'-(Trifluormethyl)acetophenon ≥98%
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 709-63-7 Molecular Formula: C9H7F3O Formula Weight: 188.15 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Characteristic Melting Point: 29-35° Boiling Point: 83-85°/9mm Beilstein Reference: 1870425 MDL No.: MFCD00000401
Formel: C₉H₇F₃O
Siedepunkt: 83…85 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…35 °C
Dichte: 0,924
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0