Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15575.0E
A15575.22
A15575.36
A15575.0EEA
867
EUR
A15575.0E
A15575.22
A15575.36
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99%
Purity: 99%
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 91° dec.
MDL No.: MFCD00149756
Formel:
LaCl₃·7H₂O Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149756 CAS-Nummer: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 Merck Index: 14,5363 |