ω-Bromacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromacetophenon, Phenacylbromid, 2-Bromacetophenon
A15576.22
A15576.14
A15576.36
A15576.22EA
70.6
EUR
A15576.22
A15576.14
A15576.36
ω-Bromacetophenon ≥98%
ω-Bromacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 70-11-1
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Siedepunkt: 140 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 48…51 °C Dichte: 1,650 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000195 CAS-Nummer: 70-11-1 EINECS: 200-724-9 UN: 2645 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1402 |