2-Chlorbenzylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Chlorophenyl)methanamine
A15594.14
A15594.14EA 40.9 EUR
A15594.14
2-Chlorbenzylamin 96%
2-Chlorbenzylamin
Purity: 96% CAS No.: 89-97-4 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5620 Odour: Amine-like Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 907186 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008108
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 227 °C
Dichte: 1,170
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008108
CAS-Nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III