4-Fluoranilin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15597.14 A15597.22 A15597.36
A15597.14EA 22.5 EUR
A15597.14 A15597.22 A15597.36
4-Fluoranilin ≥99%
4-Fluoranilin
Purity: 99% CAS No.: 371-40-4 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Recognizable Melting Point: -2° Boiling Point: 186-187° Beilstein Reference: 742030 Merck Reference: 14,4169 UN No.: 2941 MDL No.: MFCD00007829
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 186…187 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,158
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4169