3,4-Difluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15600.06 A15600.14 A15600.22
A15600.06EA 42.1 EUR
A15600.06 A15600.14 A15600.22
3,4-Difluorbenzonitril ≥98%
3,4-Difluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 64248-62-0 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 69°(156°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 2082224 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00011666
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 180 °C
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011666
CAS-Nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III