3'-Methoxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15604.14
A15604.22
A15604.36
A15604.14EA
23.8
EUR
A15604.14
A15604.22
A15604.36
3'-Methoxyacetophenon ≥97%
3'-Methoxyacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 586-37-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 239…241 °C Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,094 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008736 CAS-Nummer: 586-37-8 EINECS: 209-573-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...