3'-Methoxyacetophenon ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

A15604.14 A15604.22 A15604.36
A15604.14EA 23.8 EUR
A15604.14 A15604.22 A15604.36
3'-Methoxyacetophenon ≥97%
3'-Methoxyacetophenon

Purity: 97% CAS No.: 586-37-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5425 Melting Point: -7° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 878552 MDL No.: MFCD00008736

Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 239…241 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,094
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008736
CAS-Nummer: 586-37-8
EINECS: 209-573-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR