Laurinaldehyd 95% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

A15611.22 A15611.36
A15611.22EA 57.3 EUR
A15611.22 A15611.36
Laurinaldehyd 95% stabilisiert
Laurinaldehyd

Stabilized


Purity: 95% CAS No.: 112-54-9 Molecular Formula: CH3(CH2)10CHO Formula Weight: 184.32 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.435 Melting Point: 12° Boiling Point: 184-186°/100mm Beilstein Reference: 1703917 MDL No.: MFCD00007017

Formel: C₁₂H₂₄O
Siedepunkt: 184…186 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 0,835
Flammpunkt: 101 °C (214 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007017
CAS-Nummer: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR