4-tert-Butylcyclohexanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15612.22
A15612.22EA 56.1 EUR
A15612.22
4-tert-Butylcyclohexanon ≥99%
4-tert-Butylcyclohexanon
Purity: 99% CAS No.: 98-53-3 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 96°(204°F) Melting Point: 47-51° Boiling Point: 113-116°/20mm Beilstein Reference: 507309 MDL No.: MFCD00001642
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 113…116 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Dichte: 0,893
Flammpunkt: 96 °C (204 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001642
CAS-Nummer: 98-53-3
EINECS: 202-678-5