3-Bromanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15625.14 A15625.22 A15625.36
A15625.14EA 38.5 EUR
A15625.14 A15625.22 A15625.36
3-Bromanisol ≥98%
3-Bromanisol
Purity: 98+% CAS No.: 2398-37-0 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5640 Melting Point: ca 2° Boiling Point: 210-211° Beilstein Reference: 1524687 MDL No.: MFCD00000081
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 210…211 °C
Schmelzpunkt: ∼2 °C
Dichte: 1,489
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5