4-Chlorpyridin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloropyridinium chloride
A15628.06 A15628.14 A15628.22
A15628.06EA 24.2 EUR
A15628.06 A15628.14 A15628.22
4-Chlorpyridin Hydrochlorid ≥98%
4-Chlorpyridin Hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 7379-35-3 Molecular Formula: C5H4ClN.HCl Formula Weight: 150.01 Flash Point: 198°(388°F) Odour: Weak pH: 2 Melting Point: ca 210° subl. Beilstein Reference: 3684904 MDL No.: MFCD00012829
Formel: C₅H₅Cl₂N
Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Subl.)
Flammpunkt: 198 °C (388 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012829
CAS-Nummer: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1