(3-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
A15635.06
A15635.14
A15635.22
A15635.06EA
49.6
EUR
A15635.06
A15635.14
A15635.22
(3-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
(3-Fluorphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 331-25-9
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formel:
(C₆H₄F)CH₂COOH Molecular Weight: 154.14 g/mol Siedepunkt: 151 °C (0.8 mmHg) Schmelzpunkt: 44…48 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004331 CAS-Nummer: 331-25-9 EINECS: 206-360-7 |